Läs mer
Ethyl 1-Boc-piperazine-3-carboxylate, 97%
Produktkod. 15439678
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439678 1 g 1g
15459678 250 mg 250mg
15449678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15439678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63146.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 183742-29-2 | C12H22N2O4 | 258.318 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 183742-29-2
Molekylformel C12H22N2O4
Molekylvikt (g/mol) 258.318
MDL-nummer MFCD13172266
InChI-nyckel IQKOVLZJPVVLOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 3-ethyl piperazine-1,3-dicarboxylate, 1-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-n-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-ethoxycarbonylpiperazine, 1-tert-butyl3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl-3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, ethyl 4-tert-butoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl 1,3-piperazinedicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperazine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-1,1-dimethylethoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate
PubChem CID 11402671
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl-3-O-etylpiperazin-1,3-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-Boc-piperazine-3-carboxylate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 258.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.