Läs mer
Ethyl 1-Bromocyclobutanecarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 1-Bromocyclobutanecarboxylate |
| CAS | 35120-18-4 |
| Molekylformel | C7H11BrO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Bromo-1-carbethoxycyclobutane, 1-Bromocyclobutanecarboxylic Acid Ethyl Ester, 1-Ethoxycarbonyl-1-bromocyclobutane, Ethyl 1-bromocyclobutane-1-carboxylate, Ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate, NSC 135010 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11BrO2/c1-2-10-6(9)7(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | C1CCC(CNC1)Cc2cc(ccc2)OC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | ethyl 1-bromocyclobutane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.07 |
| Formel vikt | 205.9942 |