Läs mer
Etyl 1-hydroxycyklopropankarboxylat, 90 %
Produktkod. 10662572 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10662572 1 g Glasflaska 1g
11915081 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662572 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 335300010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 137682-89-4 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137682-89-4
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
MDL-nummer MFCD01863257
InChI-nyckel DPMGQZGXWRHYPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl cyclopropan-1-ol, ethyl-1-hydroxycyclopropane carboxylate, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2733706
IUPAC-namn etyl-1-hydroxicyklopropan-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1(O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate
Namnnotering 90%
Färg Gul till brun
Kokpunkt 78.0°C (15.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C3H4(OH)COOCH2CH3
Brytningsindex 1.4400 to 1.4470
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 130.14
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.