Läs mer
Etyl 1-(hydroxymetyl)cyklobutankarboxylat, 97 %
Produktkod. 15477576
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
15477576 250 mg 250mg
15449078 1 g 1g
15459078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15477576 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H62566.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1195-81-9 | C8H14O3 | 158,197 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1195-81-9
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.197
MDL-nummer MFCD11707219
InChI-nyckel PWMQFMMZBJUHID-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-hydroxymethyl cyclobutane-1-carboxylate, ethyl 1-hydroxymethylcyclobutanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl cyclobutanecarboxylate, cyclobutanecarboxylic acid, 1-hydroxymethyl-, ethyl ester, ethyl 1-hydroxymethyl-cyclobutanecarboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 15670506
IUPAC-namn etyl-1-(hydroximetyl)cyklobutan-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1(CCC1)CO
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclobutanecarboxylate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 158.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.