Läs mer
Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentanecarboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497856
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497856 250 mg 250mg
15487856 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62804.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Etyl-1-(hydroximetyl)cyklopentankarboxylat används som en mellanprodukt för kemisk forskning och syntetiska byggstenar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyl 1-(hydroxymetyl)cyklopentankarboxylat används som mellanprodukt för kemisk forskning och syntetiska byggstenar.
Noter
Håll behållaren tätt stängd. Förvara bort oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1075-82-7
Molekylformel C9H16O3
Molekylvikt (g/mol) 172.224
MDL-nummer MFCD12022629
InChI-nyckel AUUICUZWYQYTNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-hydroxymethyl cyclopentanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl cyclopentane-1-carboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 46172884
IUPAC-namn etyl 1-(hydroxymetyl)cyklopentan-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1(CCCC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentanecarboxylate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 172.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.