Läs mer
Etyl-1-(hydroximetyl)cyklopropankarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15477236
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477236 5 g 5g
15487236 250 mg 250mg
15467236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15477236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62277.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3697-68-5 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Etyl-1-(hydroximetyl)cyklopropankarboxylat fungerar som en ligand för Suzuki-kopplingsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etyl-1-(hydroximetyl)cyklopropankarboxylat fungerar som en
ligand för Suzuki-kopplingsreaktion.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3697-68-5
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD09759206
InChI-nyckel PAILVKQSHRJIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-hydroxymethyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-hydroxymethyl cyclopropane-1-carboxylate, ethyl 1-hydroxymethylcyclopropanecarboxylate, ethyl1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl-1-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid ethyl, 1-hydroxymethylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, 1-hydroxymethyl cyclopropane carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 12450336
IUPAC-namn etyl-1-(hydroximetyl)cyklopropan-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1(CO)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Kvantitet 5 g
Formel vikt 144.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.