Läs mer
Etyl-1-metyl-lH-bensimidazol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11300577
Change view
Bärnstensfärgad glasflaska; 5g
Produktkod.
11300577 Bärnstensfärgad glasflaska; 5g
1 options
Produktkod. 11300577 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13623DE
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylate
CAS 53484-19-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H12N2O2
MDL-nummer MFCD04501518
Kvantitet 5 g
Synonym ethyl 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylate, ethyl 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carboxylate, ethyl 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate, 1-methyl-5-benzimidazolecarboxylic acid ethyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid,1-methyl-,ethyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester
InChI-nyckel MQBXKIFEKNCNJX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C2N(C)C=NC2=C1
IUPAC-namn etyl-1-metylbensimidazol-5-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 204.23
PubChem CID 965320
Formel vikt 204.23
Procent renhet 97%