Läs mer
Etyl-1-metyl-3-tien-2-yl-1H-pyrazol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10631475
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10631475 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10631475 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47223DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS 868755-61-7
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C11H12N2O2S
MDL-nummer MFCD08060537
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carboxylate, ethyl 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid,1-methyl-3-2-thienyl-,ethyl ester, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-2-thienyl-, ethyl ester
InChI-nyckel MUIUODSZPZJMMP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C1=CC=CS1
IUPAC-namn etyl-2-metyl-5-tiofen-2-ylpyrazol-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 236.29
PubChem CID 7537652
Formel vikt 236.29
Procent renhet 97%