Läs mer
Ethyl 1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate |
| CAS | 109012-23-9 |
| Molekylformel | C7H9N3O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O4/c1-3-14-7(11)6-8-5(10(12)13)4-9(6)2/h4H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1nc(cn1C)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.16 |
| Formel vikt | 199.0593 |