Läs mer
Ethyl(1-methylbutyl)malonuric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl(1-methylbutyl)malonuric Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N2O4/c1-4-6-7(3)11(5-2,9(15)16)8(14)13-10(12)17/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,16)(H3,12,13,14,17) |
| Formel vikt | 244.14 |