Läs mer
Ethyl 1-Methylimidazole-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 1-Methylimidazole-2-carboxylate |
| CAS | 30148-21-1 |
| Molekylformel | C7 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-8-4-5-9(6)2/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1nccn1C |
| IUPAC-namn | ethyl 1-methylimidazole-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.17 |
| Formel vikt | 154.0742 |