Läs mer
Etyl-1-metylpiperidin-4-karboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406077
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406077 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15406077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33259.ME
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 24252-37-7 | C9H17NO2 | 171,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
CAS 24252-37-7
Molekylformel C9H17NO2
MDL-nummer MFCD00130015
Kvantitet 500 mg
Synonym ethyl 1-methyl-4-piperidinecarboxylate, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl n-methyl piperidine-4-carboxylate, n-methyl ethyl isonipecotate, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, ethyl 1-methyl piperidine-4-carboxylate, ethyl n-methylisonipecotate, 1-methyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-methyl-piperidine-4-carboxylate
InChI-nyckel JWXOOQCMGJBSML-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1CCN(C)CC1
IUPAC-namn etyl-1-metylpiperidin-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 171.24
PubChem CID 11062856
Formel vikt 171.24
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.