Läs mer
Ethyl 1-naphthoate, 97%
Produktkod. 11372037
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372037 10 g 10g
11382037 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07760.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3007-97-4 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3007-97-4
Molekylformel C13H12O2
Molekylvikt (g/mol) 200.237
MDL-nummer MFCD00016805
InChI-nyckel XCTLDQQOHIEUCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-naphthoate, ethyl alpha-naphthoate, 1-naphthoic acid, ethyl ester, ethyl alfa-naphthoate, 1-naphthalenecarboxylic acid, ethyl ester, 1-naphthoic acid ethyl ester, naphthalene-1-carboxylic acid ethyl ester, ethyl naphthalenecarboxylate, ethyl a-naphthoate, ethylalpha-naphthoate
PubChem CID 76364
IUPAC-namn etylnaftalen-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-naphthoate
Densitet 1.11
Kokpunkt 308°C to 310°C
Brytningsindex 1.593
Kvantitet 10 g
Beilstein 2047857
Formel vikt 200.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.