Läs mer
Etyl-1-tieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10505964
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10505964 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10505964 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63823DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylate
CAS 910037-27-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C14H17N3O2S
MDL-nummer MFCD09065025
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylicacid,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl-,ethyl ester
InChI-nyckel CBEGYEOZJHWLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1CCN(CC1)C2=NC=NC3=C2SC=C3
IUPAC-namn etyl-1-tieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 291.369
PubChem CID 24229709
Formel vikt 291.37
Procent renhet 97%