Läs mer
Ethyl 1-Thio-D-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 1-Thio-D-glucuronide |
| CAS | 755710-39-5 |
| Molekylformel | C8 H14 O6 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O6S/c1-2-15-8-5(11)3(9)4(10)6(14-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8?/m0/s1 |
| LEDER | CCSC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R)-6-ethylsulfanyl-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.26 |
| Formel vikt | 238.0511 |