Learn More
Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15478215
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15478215 1 g 1g
15488215 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15478215 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32847.03
 Restricted Item
Beräknad leverans: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1040683-08-6 | Molecular Formula: C8H11F3O2 | Molecular Weight: 196.169 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1040683-08-6
Molecular Formula C8H11F3O2
Molecular Weight (g/mol) 196.169
MDL Number MFCD10699116
InChI Key AYUISFJYNKIHDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28309116
IUPAC Name ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(CCC1)C(F)(F)F
Specifica
Boiling Point 61°C to 63°C (20 mmHg)
Quantity 1 g
Synonym ethyl 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylate, 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-trifluoromethyl cyclobutane-1-carboxylate, ethyl1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylate, 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylic acidethyl ester
Formula Weight 196.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.