missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 11,14-Diepoxyeicosanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 11,14-Diepoxyeicosanoate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H40O4/c1-3-5-11-14-18-20(25-18)17-21-19(26-21)15-12-9-7-6-8-10-13-16-22(23)24-4-2/h18-21H,3-17H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 368.2927 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Ser du en mulighed for forbedring?