Läs mer
Ethyl (1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate |
| CAS | 6306-71-4 |
| Molekylformel | C10H11N3O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Carboethoxyaminobenzimidazole, 2-[(Ethoxycarbonyl)amino]benzimidazole, BEK, Benzimidazol-2-ylcarbamate Ethyl Ester, EBC, Ethyl 1H-Benzimidazol-2-ylcarbamate, Ethyl 1H-Benzimidazole-2-carbamate, Ethyl 2-Benzimidazolecarbamate, Ethyl 2-Benzimidazolylcarbamate, Ethyl N-(2-Benzimidazolyl)carbamate, Ethyl Benzimidazolylcarbamate, G 756, Lobendazole, NSC 42044, SKF 24529 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O2/c1-2-15-10(14)13-9-11-7-5-3-4-6-8(7)12-9/h3-6H,2H2,1H3,(H2,11,12,13,14) |
| LEDER | CCOC(NC1=NC2=CC=CC=C2N1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.21 |