Läs mer
Ethyl 1H-Imidazole-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 1H-Imidazole-1-carboxylate |
| CAS | 19213-72-0 |
| Molekylformel | C6H8N2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Etomidate Impurity 10 (Ethyl 1H-imidazole-1-carboxylate) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)n1ccnc1 |
| IUPAC-namn | ethyl imidazole-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vikt | 140.0586 |