Läs mer
Etyl 1H-pyrazole-4-karboxylat, 98 %
Beskrivning
Etyl-1H-pyrazol-4-karboxylat används vid framställning av isoxazol-4-karboxylsyraderivat och isoxazol-3,5-dikarboxamider. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etyl-1H-pyrazol-4-karboxylat används vid framställning av isoxazol-4-karboxylsyraderivat och isoxazol-3,5-dikarboxamider. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet
Blandbar med aceton.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Smältpunkt | 75 °C till 80 °C |
| Kokpunkt | 138 °C till 140 °C (3 mmHg) |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | ethyl 4-pyrazolecarboxylate, ethyl pyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl4-pyrazolecarboxylate, zlchem 132, pubchem21939, acmc-209iug |
| Löslighetsinformation | Blandbart med aceton. |
| Formel vikt | 140.14 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.