Läs mer
Etyl 1H-pyrazole-4-karboxylat, 98 %
Produktkod. 11399889
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399889 1 g 1g
11309899 5 g 5g
11319899 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25351.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 37622-90-5 | C6H8N2O2 | 140,142 g/mol
Etyl-1H-pyrazol-4-karboxylat används vid framställning av isoxazol-4-karboxylsyraderivat och isoxazol-3,5-dikarboxamider. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyl 1H-pyrazol-4-karboxylat används vid framställning av derivat av isoxazole-4-karboxylsyra och isoxazole-3,5-dikarboxamider. Dessutom fungerar det som en intermediär i organisk syntes.
Löslighet
Blandbart med aceton.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37622-90-5
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.142
MDL-nummer MFCD00010844
InChI-nyckel KACZQOKEFKFNDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 142179
IUPAC-namn etyl 1H-pyrazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CNN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Smältpunkt 75 °C till 80 °C
Kokpunkt 138 °C till 140 °C (3 mmHg)
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 4-pyrazolecarboxylate, ethyl pyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl4-pyrazolecarboxylate, zlchem 132, pubchem21939, acmc-209iug
Löslighetsinformation Blandbart med aceton.
Formel vikt 140.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.