Läs mer
Ethyl (1R,5R,6R)-7-acetyl-5-(pentan-3-yloxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (1R,5R,6R)-7-acetyl-5-(pentan-3-yloxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate |
| CAS | 1268086-96-9 |
| Molekylformel | C16 H25 N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ethyl (1R,5R,6R)-7-acetyl-5-(pentan-3-yloxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate, 7-Azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic acid, 7-acetyl-5-(1-ethylpropoxy)-, ethyl ester, (1R,5R,6R)-, ethyl (1R,5R,6R)-7-acetyl-5-(1-ethylpropoxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO4/c1-5-12(6-2)21-14-9-11(16(19)20-7-3)8-13-15(14)17(13)10(4)18/h9,12-15H,5-8H2,1-4H3/t13-,14-,15-,17?/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H]2[C@@H](C1)N2C(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl (1R,5R,6R)-7-acetyl-5-pentan-3-yloxy-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.374 |
| Formel vikt | 295.178 |