missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl (1RS,2RS)-2-(Dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate (cis-Tilidine), Mikromol

Produktkod. 30459513
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459513 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459513 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0134.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl (1RS,2RS)-2-(Dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate (cis-Tilidine), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-Tilidine (Ethyl (1RS,2RS)-2-(Dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate)
CAS 20380-56-7
Analyt- eller komponentnamn cis-Tilidine (Ethyl (1RS,2RS)-2-(Dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate)
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C17 H23 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. A (EP), Tilidine Imp. A (EP), Ethyl (1RS,2RS)-2-(Dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate, cis-Tilidine, 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, ethyl ester, (1R,2R)-rel-, 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, ethyl ester, cis-, 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, ethyl ester, stereoisomer (8CI), Ethyl cis-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Impurity A, Tilidine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H23NO2/c1-4-20-16(19)17(14-10-6-5-7-11-14)13-9-8-12-15(17)18(2)3/h5-8,10-12,15H,4,9,13H2,1-3H3/t15-,17-/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CCOC(=O)[C@]1(CCC=C[C@H]1N(C)C)c2ccccc2
IUPAC-namn ethyl (1R,2R)-2-(dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 273.37
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 273.1729 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.