missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl (1RS,2SR)-2-(Methylamino)-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate Hydrochloride (Nortilidine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Ethyl (1RS,2SR)-2-(Methylamino)-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate Hydrochloride (Nortilidine Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nortilidine HCl |
| CAS | 34596-11-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nortilidine HCl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H21 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | trans-2-(Methylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, Ethyl (1RS,2SR)-2-(Methylamino)-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate Hydrochloride, Nortilidine Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Impurity C as Hydrochloride, Tilidine Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO2.ClH/c1-3-19-15(18)16(13-9-5-4-6-10-13)12-8-7-11-14(16)17-2;/h4-7,9-11,14,17H,3,8,12H2,1-2H3;1H/t14-,16+;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)[C@]1(CCC=C[C@@H]1NC)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | ethyl (1R,2S)-2-(methylamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?