Läs mer
Etyl (1RS)-5-bensoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-karboxylat (Ketorolac Etylester), Mikromol™
Produktkod. 30050296
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050296 100 mg
30049290 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050296 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0851.11
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Etyl (1RS)-5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-karboxylat (Ketorolac Etylester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketorolac Ethyl Ester
CAS 108061-03-6
Analyt- eller komponentnamn Ketorolac Ethyl Ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H17 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ketorolac Trometamol Imp. J (EP), 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid ethyl ester, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, ethyl ester, (+/-)-, Ketorolac ethyl ester, Ketorolac Trometamol Impurity J, Ketorolac Impurity J
InChI formel InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-21-17(20)13-10-11-18-14(13)8-9-15(18)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13H,2,10-11H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn etyl 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 283.32
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 283,1208 g/mol