Läs mer
Ethyl (1S)-1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate, Mikromol
Beskrivning
Ethyl (1S)-1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (1S)-1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate |
| CAS | 180468-42-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl (1S)-1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H19 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic acid ethyl ester, 2(1H)-Isoquinolinecarboxylic acid, 3,4-dihydro-1-phenyl-, ethyl ester, (S)-, (S)-1-Phenyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl (1S)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate, Ethyl (1S)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylate, Ethyl (S)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinolinecarboxylate, Ethyl (S)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO2/c1-2-21-18(20)19-13-12-14-8-6-7-11-16(14)17(19)15-9-4-3-5-10-15/h3-11,17H,2,12-13H2,1H3/t17-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCc2ccccc2[C@@H]1c3ccccc3 |
| Visa mer |