Läs mer
Ethyl 2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)oxy)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)oxy)acetate |
| CAS | 5251-81-0 |
| Molekylformel | C12H11NO5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO5/c1-2-17-10(14)7-18-13-11(15)8-5-3-4-6-9(8)12(13)16/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| LEDER | O=C1N(OCC(OCC)=O)C(C2=CC=CC=C21)=O |
| IUPAC-namn | ethyl 2-((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)oxy)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.22 |
| Formel vikt | 249.06 |