Läs mer
Ethyl 2-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)acetate |
| CAS | 916792-95-5 |
| Molekylformel | C8H12N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2/c1-3-12-8(11)4-7-5-10(2)6-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1cn(C)cn1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(1-methylimidazol-4-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vikt | 168.0899 |