Läs mer
Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate |
| CAS | 778-82-5 |
| Molekylformel | C12H13NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00005635 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | C1=CC=CC2=C1C(=C[NH]2)CC(OCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.24 |
| Procent renhet | 98% |