Läs mer
Ethyl 2-((1R,4R)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexyl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-((1R,4R)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexyl)acetate |
| CAS | 946598-34-1 |
| Molekylformel | C15H27NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate, [trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetic Acid Ethyl Ester, trans-2-[4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO4/c1-5-19-13(17)10-11-6-8-12(9-7-11)16-14(18)20-15(2,3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3,(H,16,18)/t11-,12- |
| LEDER | CCOC(=O)C[C@@H]1CC[C@H](CC1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexyl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.38 |
| Formel vikt | 285.194 |