missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Ethyl Ester of Diclofenac), Mikromol™

Produktkod. 30051417
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051417 25 mg
18060300 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051417 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0006.110025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Ethyl Ester of Diclofenac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diclofenac Ethyl Ester
CAS 15307-77-4
Analyt- eller komponentnamn Diclofenac Ethyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H15 Cl2 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Ethyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. C (EP), Ethyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H15Cl2NO2/c1-2-21-15(20)10-11-6-3-4-9-14(11)19-16-12(17)7-5-8-13(16)18/h3-9,19H,2,10H2,1H3
LEDER CCOC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-namn ethyl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Molekylvikt (g/mol) 324.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 323.048 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.