Läs mer
Ethyl-2,2,2-d3 Acetate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Ethyl-2,2,2-D3 Acetate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3 |
| Formel vikt | 91.0713 |