Läs mer
Ethyl-2,2,2-d3 Acetate, TRC
Produktkod. 30383753
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383753 100 mg
30371241 50 mg
30370436 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30383753 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE678361100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109545-01-9
Molekylformel C4 2H3 H5 O2
Molekylvikt (g/mol) 91.12
Synonym Ethan-2,2,2-d3-ol, acetate (9CI), Ethyl-2,2,2-d3 acetate (6CI), Acetic acid ethyl-2,2,2-d3 ester, Ethyl-2,2,2-D3 acetate, Ethyl acetate-d3
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterioethyl acetate
LEDER [2H]C([2H])([2H])COC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl-2,2,2-D3 Acetate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3
Formel vikt 91.0713