missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl-2,2,2-d3 Alcohol (95% w/w in H2O), CDN

Produktkod. 30312527
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30312527 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312527 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND07521G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl-2,2,2-d3 Alcohol
CAS 1759-87-1
Lösningsmedel eller matris H2O
Molekylformel C2 D3 H3 O
Kvantitet 1 g
Synonym Ethyl-2,2,2-d3 Alcohol, Ethan-2,2,2-d3-ol (9 CI), Ethyl-2,2,2-d3 alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2,2,2-Trideuterioethanol, 2,2,2-Trideuteroethanol, Ethanol-2,2,2-d3, Ethanol-2,2,2-D3
InChI formel InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])CO
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterioethanol
Molekylvikt (g/mol) 49.0869
Formel vikt 49.0607 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 95 %
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.