Läs mer
Ethyl-2,2,2-d3 Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl-2,2,2-d3 Alcohol |
| CAS | 1759-87-1 |
| Molekylformel | C2 D3 H3 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Ethyl-2,2,2-d3 Alcohol, Ethan-2,2,2-d3-ol (9CI), Ethyl-2,2,2-d3 alcohol (6CI, 7CI, 8CI), 2,2,2-Trideuterioethanol, 2,2,2-Trideuteroethanol, Ethanol-2,2,2-d3, Ethanol-2,2,2-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CO |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterioethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 49.0869 |
| Formel vikt | 49.0607 |