Läs mer
Ethyl 2,2,2-Trichloroacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichloroacetate ethyl ester |
| CAS | 515-84-4 |
| Molekylformel | C4 H5 Cl3 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Trichloroacetic acid-ethyl ester, Acetic acid, 2,2,2-trichloro-, ethyl ester (ACI), Acetic acid, trichloro-, ethyl ester (6CI, 8CI, 9CI), Ethyl trichloroacetate, NSC 8829 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5Cl3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 2,2,2-trichloroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.44 |
| Formel vikt | 189.9355 |