Läs mer
Ethyl 2,2,2-Trifluoroethyl Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2,2,2-Trifluoroethyl Carbonate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7F3O3/c1-2-10-4(9)11-3-5(6,7)8/h2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 172.035 |