Läs mer
Ethyl 2-(2,6-Dichlorophenyl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(2,6-Dichlorophenyl)acetate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Cl2O2/c1-2-14-10(13)6-7-8(11)4-3-5-9(7)12/h3-5H,2,6H2,1H3 |