Läs mer
etyl-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)acetat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10066854
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10066854 25 g 25g
10565733 50 g 50g
10505564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10066854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00646EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 53266-94-7
Molekylformel C7H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 186.23
MDL-nummer MFCD00005330
InChI-nyckel SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
PubChem CID 104454
IUPAC-namn etyl-2-(2-amino-l,3-tiazol-4-yl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(2-amino-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 186.23
Procent renhet 97%