Läs mer
Etyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)glyoxylat, TRC
Produktkod. 30380572
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30380572 50 g
1 options
Produktkod. 30380572 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE67841050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(2-Aminothiazol-4-yl)glyoxylate
CAS 64987-08-2
Molekylformel C7H8N2O3S
Kvantitet 50 g
Synonym (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)(oxo)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate, Ethyl 2-aminothiazol-4-ylglyoxylate, [2-Amino(thiazol-4-yl)](oxo)acetic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3S/c1-2-12-6(11)5(10)4-3-13-7(8)9-4/h3H,2H2,1H3,(H2,8,9)
LEDER CCOC(=O)C(=O)c1csc(N)n1
IUPAC-namn Etyl 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-oxoacetat
Molekylvikt (g/mol) 200.22
Formel vikt 200.0256