Läs mer
Ethyl 2,2-Dichloro-2-nitroacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2,2-Dichloro-2-nitroacetate |
| CAS | 24482-75-5 |
| Molekylformel | C4H5Cl2NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5Cl2NO4/c1-2-11-3(8)4(5,6)7(9)10/h2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(Cl)(Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | ethyl 2,2-dichloro-2-nitroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.99 |
| Formel vikt | 200.9596 |