Läs mer
Ethyl-2,2-diethoxyacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl-2,2-diethoxyacetate |
| CAS | 6065-82-3 |
| Molekylformel | C8 H16 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-4-10-7(9)8(11-5-2)12-6-3/h8H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2,2-diethoxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.21 |
| Formel vikt | 176.1049 |