Läs mer
Ethyl 2,2-diethylacetoacetate, 97%
Produktkod. 11450158
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450158 25 g 25g
11440158 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23729.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1619-57-4 | C10H18O3 | 186.251 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1619-57-4
Molekylformel C10H18O3
Molekylvikt (g/mol) 186.251
MDL-nummer MFCD00048552
InChI-nyckel WEIQRLLXVVSKIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2,2-diethylacetoacetate, butanoic acid, 2,2-diethyl-3-oxo-, ethyl ester, diethyl acetoacetate, acmc-20al1q, acetoacetic acid, 2,2-diethyl-, ethyl ester, 2,2-diethylacetoacetic acid ethyl ester, 2-ethyl-2-acetylbutyric acid ethyl ester, 2,2-diethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, butanoic acid,2,2-diethyl-3-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 538781
IUPAC-namn etyl-2,2-dietyl-3-oxobutanoat
LEDER CCC(CC)(C(=O)C)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2,2-diethylacetoacetate
Kokpunkt 84°C to 86°C (13 mmHg)
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 25 g
Beilstein 1767891
Formel vikt 186.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.