Läs mer
Ethyl 2,2-Dimethyl-3-(4-mercaptophenyl)propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2,2-Dimethyl-3-(4-mercaptophenyl)propionate |
| CAS | 869853-73-6 |
| Molekylformel | C13 H18 O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2S/c1-4-15-12(14)13(2,3)9-10-5-7-11(16)8-6-10/h5-8,16H,4,9H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)(C)Cc1ccc(S)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2,2-dimethyl-3-(4-sulfanylphenyl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.35 |
| Formel vikt | 238.1028 |