Läs mer
Ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate |
| CAS | 6413-10-1 |
| Molekylformel | C8H14O4 |
| MDL-nummer | MFCD00152488 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C(OCC)CC1(C)OCCO1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.19 |
| Procent renhet | 98% |