Läs mer
Etyl 2-(2-metyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat, TRC
Produktkod. 30383787
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30383787 500 mg
1 options
Produktkod. 30383787 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE937518500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
CAS 6413-10-1
Molekylformel C8H14O4
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)CC1(C)OCCO1
IUPAC-namn Etyl 2-(2-metyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Formel vikt 174.0892