Läs mer
Etyl 2-(2-metyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate |
| CAS | 6413-10-1 |
| Molekylformel | C8H14O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC1(C)OCCO1 |
| IUPAC-namn | Etyl 2-(2-metyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.2 |
| Formel vikt | 174.0892 |