Läs mer
Etyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetat (80 %), TRC
Product Code. 30135635
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30135635 1 g
30011232 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30135635 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE9258851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61516-73-2
Molekylformel C8 H13 N O3
Molekylvikt (g/mol) 171.19
Synonym Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Piracetam Imp. C (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid ethyl ester, 1-(Ethoxycarbonylmethyl)-2-pyrrolidone, Ethyl (2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate, Ethyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate
IUPAC-namn Etyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetat
LEDER CCOC(=O)CN1CCCC1=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3
Formel vikt 171.0895