Läs mer
Ethyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11425007
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11425007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21920.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122894-73-9
Molekylformel C9H6F4O2
Molekylvikt (g/mol) 222.139
MDL-nummer MFCD02094158
InChI-nyckel SBHMXBYMQZRRLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetrafluorobenzoic acid ethyl ester, 2,3,4,5-tetrafluoro-benzoic acid ethyl ester, pubchem4072, acmc-1c5fu, ethyl2,3,4,5-tetrafluorobenzoate, 2,3,4,5-tetrafluoro-benzoicacidethylester, ethyl 2,3,4,5-tetrakis fluoranyl benzoate
PubChem CID 2774395
IUPAC-namn ethyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 10 g
Formel vikt 222.14
Procent renhet 98%