Läs mer
Ethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-thiomannopyranoside(contains up to 20% beta isomer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-thiomannopyranoside |
| CAS | 79389-52-9 |
| Molekylformel | C16 H24 O9 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O9S/c1-6-26-16-15(24-11(5)20)14(23-10(4)19)13(22-9(3)18)12(25-16)7-21-8(2)17/h12-16H,6-7H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16-/m1/s1 |
| LEDER | CCS[C@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-ethylsulfanyloxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.42 |
| Formel vikt | 392.1141 |